3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938757-1G OR938757-250MG
APOSOR938757-1GEA 1300 SEK
APOSOR938757-1G APOSOR938757-250MG
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine 95%
3,6-Dichloro-1,2,4,5-tetrazine
Formel: C₂Cl₂N₄
MW: 150,954 g/mol
Kokpunkt: 331 °C
Smältpunkt: 148 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD22042702
CAS nummer: 106131-61-7