6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938711-1G OR938711-250MG
APOSOR938711-1GEA 1950 SEK
APOSOR938711-1G APOSOR938711-250MG
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione 95%
6-Methyl-2-vinyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Formel: C₇H₁₀BNO₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11656092
CAS nummer: 1104636-73-8