1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR938615-1G OR938615-5G
APOSOR938615-1GEA 1050 SEK
APOSOR938615-1G APOSOR938615-5G
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-Methyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Smältpunkt: 92…94 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD19228580
CAS nummer: 30932-84-4