[(3S)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-3-yl]methanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938463-1G OR938463-5G
APOSOR938463-1GEA 1900 SEK
APOSOR938463-1G APOSOR938463-5G
[(3S)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-3-yl]methanol 95%
[(3S)-1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-3-yl]methanol
Formel: C₉H₁₆O₃
MW: 172,222 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08276891
CAS nummer: 95335-91-4