1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR938375-1G OR938375-250MG
APOSOR938375-1GEA 7525 SEK
APOSOR938375-1G APOSOR938375-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol 95%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-8-ol
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149.19 g/mol
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD11506139
CAS nummer: 32999-37-4