2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR937480-1G OR937480-250MG
APOSOR937480-1GEA 3775 SEK
APOSOR937480-1G APOSOR937480-250MG
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde 97%
2-Propoxy-pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.189 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06804561
CAS nummer: 865278-12-2