1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR932930-1G OR932930-5G
APOSOR932930-1GEA 1750 SEK
APOSOR932930-1G APOSOR932930-5G
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Hydroxypyridin-2-yl)ethanone
Formel: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08062669
CAS nummer: 13210-29-2