1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR932686-1G OR932686-250MG
APOSOR932686-1GEA 5150 SEK
APOSOR932686-1G APOSOR932686-250MG
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 95%
1-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,171 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12192642
CAS nummer: 25688-18-0