2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR931805-1G OR931805-5G
APOSOR931805-1GEA 1050 SEK
APOSOR931805-1G APOSOR931805-5G
2,4-Dichloro-5-methylphenol 95%
2,4-Dichloro-5-methylphenol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Smältpunkt: 73 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11520109
CAS nummer: 1124-07-8