3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR931387-1G OR931387-250MG
APOSOR931387-1GEA 9750 SEK
APOSOR931387-1G APOSOR931387-250MG
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine 95%
3-Chloro-5-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD13190369
CAS nummer: 1196157-30-8