3,5-Dichloropyrazine-2-carboxamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR930334-1G OR930334-250MG
APOSOR930334-1GEA 0 SEK
APOSOR930334-1G APOSOR930334-250MG
3,5-Dichloropyrazine-2-carboxamide 98%
3,5-Dichloropyrazine-2-carboxamide
Formel: C₅H₃Cl₂N₃O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10000837
CAS nummer: 312736-50-8