4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR930297-1G OR930297-5G
APOSOR930297-1GEA 290 SEK
APOSOR930297-1G APOSOR930297-5G
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07779491
CAS nummer: 21962-45-8