Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 1775 SEK
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09994219
CAS nummer: 112566-20-8