2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR928971-1G OR928971-250MG
APOSOR928971-1GEA 1100 SEK
APOSOR928971-1G APOSOR928971-250MG
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₆N₂OS
MW: 154,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03780729
CAS nummer: 90905-31-0