(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR928945-1G
OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA
390
SEK
APOSOR928945-1G
APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Densitet: 1,027 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 109 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD07367007 CAS nummer: 89401-28-5 |