3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(4-Pyridyl)-2-propyn-1-ol
OR928835-1G OR928835-250MG OR928835-5G
APOSOR928835-1GEA 1475 SEK
APOSOR928835-1G APOSOR928835-250MG APOSOR928835-5G
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol 98%
3-(4-Pyridinyl)-2-propyn-1-ol
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,147 g/mol
Smältpunkt: 117…119 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00168868
CAS nummer: 93524-95-9