1-Acetylcyclohexanol 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR928833-1G
OR928833-250MG
APOSOR928833-1GEA
8475
SEK
APOSOR928833-1G
APOSOR928833-250MG
1-Acetylcyclohexanol 95%
1-Acetylcyclohexanol
Formel:
C₈H₁₄O₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00019352 CAS nummer: 1123-27-9 |