2-Chloro-3-ethylpyrazine 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR928424-1G OR928424-250MG
APOSOR928424-1GEA 1425 SEK
APOSOR928424-1G APOSOR928424-250MG
2-Chloro-3-ethylpyrazine 96%
2-Chloro-3-ethylpyrazine
Formel: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00055029
CAS nummer: 63450-95-3