4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR928099-1G OR928099-250MG
APOSOR928099-1GEA 1200 SEK
APOSOR928099-1G APOSOR928099-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formel: C₈H₄ClN₃
MW: 177,59 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11046237
CAS nummer: 920965-87-3