1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 10000 SEK
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Smältpunkt: 134…136 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00047261
CAS nummer: 33025-60-4