3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR927106-1G
OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA
7625
SEK
APOSOR927106-1G
APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Formel:
C₅H₇NO₂ Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD22565666 CAS nummer: 16864-45-2 |