(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR927073-1G OR927073-250MG
APOSOR927073-1GEA 3875 SEK
APOSOR927073-1G APOSOR927073-250MG
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formel: C₈H₉Cl₂N
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06658424
CAS nummer: 885280-60-4