1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926889-1G OR926889-250MG
APOSOR926889-1GEA 4375 SEK
APOSOR926889-1G APOSOR926889-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₈N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22548191
CAS nummer: 1151814-36-6