(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Leverantör: Apollo Scientific
OR926767-1G OR926767-5G
APOSOR926767-1GEA 3675 SEK
APOSOR926767-1G APOSOR926767-5G
(1H-Imidazol-2-yl)methylamine
Formel: C₄H₇N₃
Kokpunkt: 359 °C
Smältpunkt: 267…271 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04114001
CAS nummer: 53332-80-2