2-Hydroxy-4-phenylthiazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR926235-1G
OR926235-5G
APOSOR926235-1GEA
1200
SEK
APOSOR926235-1G
APOSOR926235-5G
2-Hydroxy-4-phenylthiazole 95%
2-Hydroxy-4-phenylthiazole
Formel:
C₉H₇NOS MW: 177,223 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00665954 CAS nummer: 3884-31-9 |