3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 615 SEK
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formel: C₈H₄BrNO
Smältpunkt: 121…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09261031
CAS nummer: 89891-69-0