8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR925748-1G OR925748-250MG
APOSOR925748-1GEA 5450 SEK
APOSOR925748-1G APOSOR925748-250MG
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
8-Nitroquinolin-2(1H)-one
Formel: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD21605405
CAS nummer: 7461-12-3