1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
Leverantör: Apollo Scientific
OR924505-1G OR924505-250MG
APOSOR924505-1GEA 3875 SEK
APOSOR924505-1G APOSOR924505-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-3-ol
Formel: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11616169
CAS nummer: 3418-45-9