1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR924451-1G OR924451-5G
APOSOR924451-1GEA 1150 SEK
APOSOR924451-1G APOSOR924451-5G
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone 95%
1-(4-Methylthiazol-2-yl)ethanone
Formel: C₆H₇NOS
MW: 141.191 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07369793
CAS nummer: 7533-07-5