Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923541-1G OR923541-5G
APOSOR923541-1GEA 1975 SEK
APOSOR923541-1G APOSOR923541-5G
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile 95%
Cyclohexane-1,4-dicarbonitrile
Formel: C₈H₁₀N₂
MW: 134,178 g/mol
Smältpunkt: 57…61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00021283
CAS nummer: 10534-13-1