5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923392-1G
OR923392-250MG
APOSOR923392-1GEA
9500
SEK
APOSOR923392-1G
APOSOR923392-250MG
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole 95%
5-Amino-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formel:
C₉H₁₁N₃ MW: 161,204 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD17015994 CAS nummer: 221681-94-3 |