4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923096-1G OR923096-250MG
APOSOR923096-1GEA 0 SEK
APOSOR923096-1G APOSOR923096-250MG
4-Chloro-6-methoxy-2-methylpyrimidine 95%
Formel: C₆H₇ClN₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16768933
CAS nummer: 89466-39-7