2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR923029-1G OR923029-250MG
APOSOR923029-1GEA 9500 SEK
APOSOR923029-1G APOSOR923029-250MG
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile 95%
2,4-Pyrimidinedicarbonitrile
Formel: C₆H₂N₄
MW: 130.107 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834972
CAS nummer: 75928-84-6