1-tert-Butylazetidin-3-amine
Leverantör: Apollo Scientific
OR922475-10G OR922475-1G OR922475-5G
APOSOR922475-10GEA 12200 SEK
APOSOR922475-10G APOSOR922475-1G APOSOR922475-5G
1-tert-Butylazetidin-3-amine
1-tert-Butylazetidin-3-amine
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128,215 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10565786
CAS nummer: 18713-70-7