5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9223-1G OR9223-250MG
APOSOR9223-1GEA 2075 SEK
APOSOR9223-1G APOSOR9223-250MG
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid 97%
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.206 g/mol
Smältpunkt: 145…147.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00447900
CAS nummer: 64354-50-3