7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
Synonyms: Thieno[2,3-b]pyrazin-7-amine
OR9221-1G OR9221-250MG
APOSOR9221-1GEA 4425 SEK
APOSOR9221-1G APOSOR9221-250MG
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine 95%
7-Aminothieno[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₅N₃S
MW: 151,189 g/mol
Smältpunkt: 87,5…89.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08271970
CAS nummer: 59944-75-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III