1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR922045-1G OR922045-5G
APOSOR922045-1GEA 1575 SEK
APOSOR922045-1G APOSOR922045-5G
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine ≥98%
1-Benzyl-4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formel: C₁₃H₁₇N
MW: 187,281 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09030042
CAS nummer: 32018-56-7