(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR921307-1G
OR921307-250MG
APOSOR921307-1GEA
9950
SEK
APOSOR921307-1G
APOSOR921307-250MG
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine 95%
(S)-1-Isopropylpyrrolidin-3-amine
Formel:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,215 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11111639 CAS nummer: 1149384-35-9 |