1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR920436-1G
OR920436-5G
APOSOR920436-1GEA
550
SEK
APOSOR920436-1G
APOSOR920436-5G
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Formel:
C₅H₈N₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD25959069 CAS nummer: 14486-52-3 |