5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-(1,3-Oxazol-5-yl)phenylacetylene
OR9200-1G OR9200-250MG
APOSOR9200-1GEA 5325 SEK
APOSOR9200-1G APOSOR9200-250MG
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole 97%
5-(4-Ethynylphenyl)-1,3-oxazole
Formel: C₁₁H₇NO
MW: 169,179 g/mol
Smältpunkt: 75,5…77.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08435847
CAS nummer: 501944-63-4