5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR918489-1G OR918489-250MG
APOSOR918489-1GEA 1600 SEK
APOSOR918489-1G APOSOR918489-250MG
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile 98%
5-Chloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Formel: C₇H₃ClN₄
MW: 178,579 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18073765
CAS nummer: 1224288-92-9