5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR918002-1G OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA 2625 SEK
APOSOR918002-1G APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06804528
CAS nummer: 3414-19-5