(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR917824-1G OR917824-250MG
APOSOR917824-1GEA 24325 SEK
APOSOR917824-1G APOSOR917824-250MG
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide
Formel: C₉H₁₃NOS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11707206
CAS nummer: 446021-73-4