2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 2725 SEK
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formel: C₁₀H₇BrO
MW: 223,066 g/mol
Smältpunkt: 83…84,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07775614
CAS nummer: 14297-34-8