2,5-Dichloroquinoline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR917331-1G OR917331-250MG
APOSOR917331-1GEA 2000 SEK
APOSOR917331-1G APOSOR917331-250MG
2,5-Dichloroquinoline 95%
2,5-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,049 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00832074
CAS nummer: 59412-12-3