trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-1GEA 1900 SEK
APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Formel: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09954372
CAS nummer: 22348-44-3