(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR916987-1G OR916987-5G
APOSOR916987-1GEA 2575 SEK
APOSOR916987-1G APOSOR916987-5G
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06658462
CAS nummer: 14271-83-1