4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR914531-10G OR914531-1G OR914531-5G
APOSOR914531-10GEA 11375 SEK
APOSOR914531-10G APOSOR914531-1G APOSOR914531-5G
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
Formel: C₅H₇BrO
MW: 163,012 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699698
CAS nummer: 24265-23-4