3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR914259-1G OR914259-250MG OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA 3175 SEK
APOSOR914259-1G APOSOR914259-250MG APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
MW: 169,135 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16876801
CAS nummer: 3114-61-2