2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR914221-1G OR914221-5G
APOSOR914221-1GEA 1975 SEK
APOSOR914221-1G APOSOR914221-5G
2-Isopropyl-2H-3-thiazole 98%
2-Isopropyl-2H-3-thiazole
Formel: C₆H₉NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02181138
CAS nummer: 15679-10-4